Tisk…
α-Bromo-2-iodotoulene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-o-iodotoulene, 2-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-iodobenzene
OR13072-25G OR13072-100G
APOSOR13072-25GEA 2400 CZK
APOSOR13072-25G APOSOR13072-100G
α-Bromo-2-iodotoulene 98%
α-Bromo-2-iodotoulene
Vzorec: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Bod tání: 56…57 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236046
CAS číslo: 40400-13-3
UN: 3261
ADR: 8,II