Tisk…
4-Amino-2-bromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13064-25G OR13064-5G OR13064-100G
APOSOR13064-25GEA 2570 CZK
APOSOR13064-25G APOSOR13064-5G APOSOR13064-100G
4-Amino-2-bromopyridine
4-Amino-2-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Bod tání: 92…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646061
CAS číslo: 7598-35-8