Tisk…
2,5-Dibromo-3-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dibromo-3-methylpyridine
OR13063-100G
APOSOR13063-100GEA 1700 CZK
APOSOR13063-100G
2,5-Dibromo-3-picoline
2,5-Dibromo-3-picoline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Bod tání: 43…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093085
CAS číslo: 3430-18-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III