Tisk…

(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-2-hydroxymethylpyridine

OR13061-5G OR13061-1G OR13061-10G
APOSOR13061-5GEA 787 CZK
APOSOR13061-5G APOSOR13061-1G APOSOR13061-10G
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04035597
CAS číslo: 88139-91-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR