Tisk…
5-Bromopicolinamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13060-1G OR13060-5G OR13060-250MG
APOSOR13060-1GEA 1410 CZK
APOSOR13060-1G APOSOR13060-5G APOSOR13060-250MG
5-Bromopicolinamide 97%
5-Bromopicolinamide
Vzorec: C₆H₅BrN₂O
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04066715
CAS číslo: 90145-48-5