Tisk…

5-Bromopicolinic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid

OR13059-25G OR13059-5G
APOSOR13059-25GEA 1410 CZK
APOSOR13059-25G APOSOR13059-5G
5-Bromopicolinic acid 97%
5-Bromopicolinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234149
CAS číslo: 30766-11-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR