Methyl 5-bromopicolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-bromopicolinate
OR13058-5G
OR13058-1G
APOSOR13058-5GEA
705
CZK
APOSOR13058-5G
APOSOR13058-1G
Methyl 5-bromopicolinate
Methyl-5-bromopicolinate
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Bod tání: 99…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112493 CAS číslo: 29682-15-3 |