Tisk…
1-Bromo-4-ethylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13057-100G OR13057-25G OR13057-500G
APOSOR13057-100GEA 910 CZK
APOSOR13057-100G APOSOR13057-25G APOSOR13057-500G
1-Bromo-4-ethylbenzene
1-Bromo-4-ethylbenzene
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 203…204 °C
Hustota: 1,341 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000111
CAS číslo: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8