Tisk…
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
OR13056-25G OR13056-5G OR13056-100G
APOSOR13056-25GEA 3610 CZK
APOSOR13056-25G APOSOR13056-5G APOSOR13056-100G
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.13
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155065
CAS číslo: 53087-13-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS III