Tisk…
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13053-1G OR13053-5G
APOSOR13053-1GEA 1700 CZK
APOSOR13053-1G APOSOR13053-5G
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Vzorec: C₁₀H₈O₃
Bod tání: 261…264 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085738
CAS číslo: 13252-83-0