4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR13050-1G
OR13050-25G
OR13050-5G
APOSOR13050-1GEA
622
CZK
APOSOR13050-1G
APOSOR13050-25G
APOSOR13050-5G
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₂H₁₈BNO₂ Bod tání: 165…171 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02093721 CAS číslo: 214360-73-3 |