Tisk…
Chromone-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR1305-100G
APOSOR1305-100GEA 5100 CZK
APOSOR1305-100G
Chromone-3-carboxaldehyde
Chromone-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014667
CAS číslo: 17422-74-1