Tisk…
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13043-1G OR13043-5G OR13043-25G
APOSOR13043-1GEA 622 CZK
APOSOR13043-1G APOSOR13043-5G APOSOR13043-25G
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047383
CAS číslo: 20737-41-1