Tisk…
2,3-Dichloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13040-100G OR13040-25G
APOSOR13040-100GEA 1410 CZK
APOSOR13040-100G APOSOR13040-25G
2,3-Dichloropyridine
2,3-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Bod tání: 64…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006229
CAS číslo: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8