Tisk…
4-Chlorophenyl chloroformate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13039-5G OR13039-100G OR13039-25G
APOSOR13039-5GEA 1450 CZK
APOSOR13039-5G APOSOR13039-100G APOSOR13039-25G
4-Chlorophenyl chloroformate
4-Chlorophenyl chloroformate
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Bod varu: 100…102 °C/12mmHg
Hustota: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000638
CAS číslo: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II