Tisk…
4-Bromo-1-naphthylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-4-bromonaphthalene
OR13038-100G OR13038-25G OR13038-5G
APOSOR13038-100GEA 3020 CZK
APOSOR13038-100G APOSOR13038-25G APOSOR13038-5G
4-Bromo-1-naphthylamine
4-Bromo-1-naphthylamine
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Bod tání: 102…103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004023
CAS číslo: 2298-07-9
EINECS: 218-944-9