Tisk…
4-Nitro-2,6-xylenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitro-3-xylene, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
OR13035-25G
APOSOR13035-25GEA 2360 CZK
APOSOR13035-25G
4-Nitro-2,6-xylenol
4-Nitro-2,6-xylenol
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Bod tání: 168 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007339
CAS číslo: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9