Tisk…
1-Bromo-4-propylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromophenyl)propane, 1-Bromo-4-n-propylbenzene
OR13034-100G OR13034-250G OR13034-25G
APOSOR13034-100GEA 1120 CZK
APOSOR13034-100G APOSOR13034-250G APOSOR13034-25G
1-Bromo-4-propylbenzene
1-Bromo-4-propylbenzene
Vzorec: C₉H₁₁Br
Bod varu: 225 °C
Hustota: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012456
CAS číslo: 588-93-2