Tisk…
3-Bromo-2-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-picoline
OR13032-25G OR13032-5G OR13032-100G
APOSOR13032-25GEA 1660 CZK
APOSOR13032-25G APOSOR13032-5G APOSOR13032-100G
3-Bromo-2-methylpyridine
3-Bromo-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
Bod varu: 65…67 °C/10mmHg
Hustota: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191224
CAS číslo: 38749-79-0