Tisk…
Methyl-4-acetylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13031-100G OR13031-25G OR13031-5G
APOSOR13031-100GEA 4400 CZK
APOSOR13031-100G APOSOR13031-25G APOSOR13031-5G
Methyl-4-acetylbenzoate 98%
Methyl-4-acetylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216474
CAS číslo: 3609-53-8