Tisk…
Picolinamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1303-1G OR1303-25G OR1303-5G
APOSOR1303-1GEA 827 CZK
APOSOR1303-1G APOSOR1303-25G APOSOR1303-5G
Picolinamidine hydrochloride
Picolinamidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₈ClN₃
Bod tání: 145…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052271
CAS číslo: 51285-26-8