Tisk…
Homovanillic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13029-25G OR13029-5G
APOSOR13029-25GEA 3480 CZK
APOSOR13029-25G APOSOR13029-5G
Homovanillic acid 99%
Homovanillic acid
Vzorec: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Bod tání: 140…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004350
CAS číslo: 306-08-1