3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR13022-25G
APOSOR13022-25GEA
1910
CZK
APOSOR13022-25G
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
Vzorec:
C₉H₉ClO₂ MW: 184,62 g/mol Bod tání: 72…76 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01310801 CAS číslo: 21640-48-2 |