Tisk…
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
OR1301-10G OR1301-1G OR1301-5G
APOSOR1301-10GEA 992 CZK
APOSOR1301-10G APOSOR1301-1G APOSOR1301-5G
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156148
CAS číslo: 6436-59-5