Tisk…
4-(4-Piperidyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13006-1G OR13006-250MG OR13006-5G
APOSOR13006-1GEA 3190 CZK
APOSOR13006-1G APOSOR13006-250MG APOSOR13006-5G
4-(4-Piperidyl)pyridine
4-(4-Piperidyl)pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
Bod tání: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863877
CAS číslo: 581-45-3