Tisk…
Cyclopentanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclopentanesulphonylchloride
OR12994-1G OR12994-5G OR12994-25G
APOSOR12994-1GEA 2690 CZK
APOSOR12994-1G APOSOR12994-5G APOSOR12994-25G
Cyclopentanesulphonyl chloride
Cyclopentanesulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₉ClO₂S
Hustota: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117774
CAS číslo: 26394-17-2
UN: 3265
ADR: 8,II