Tisk…
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR1299-1G OR1299-5G OR1299-25G
APOSOR1299-1GEA 622 CZK
APOSOR1299-1G APOSOR1299-5G APOSOR1299-25G
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Vzorec: C₇H₇Br₂NO
MW: 280,96 g/mol
Bod tání: 205…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181196
CAS číslo: 17570-98-8