Tisk…
4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12982-1G OR12982-250MG
APOSOR12982-1GEA 870 CZK
APOSOR12982-1G APOSOR12982-250MG
4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₆Cl₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16988629
CAS číslo: 50461-59-1