Tisk…
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1296-10G OR1296-1G OR1296-5G
APOSOR1296-10GEA 14780 CZK
APOSOR1296-10G APOSOR1296-1G APOSOR1296-5G
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂S₂
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00115120
CAS číslo: 243669-48-9