Tisk…
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1294-5G
APOSOR1294-5GEA 4900 CZK
APOSOR1294-5G
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₃H₂N₂O₂S
Bod tání: 227…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052099
CAS číslo: 4100-13-4