Tisk…
7-Chloro-2-tetralone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Chloro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
OR12937-1G OR12937-250MG
APOSOR12937-1GEA 9360 CZK
APOSOR12937-1G APOSOR12937-250MG
7-Chloro-2-tetralone
7-Chloro-2-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉ClO
MW: 180,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038575
CAS číslo: 17556-19-3