6-Chloro-2-tetralone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR12932-1G
OR12932-5G
APOSOR12932-1GEA
4140
CZK
APOSOR12932-1G
APOSOR12932-5G
6-Chloro-2-tetralone
6-Chloro-2-tetralone
Vzorec:
C₁₀H₉ClO MW: 180,63 g/mol Bod tání: 60…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788443 CAS číslo: 17556-18-2 |