Tisk…
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12931-1G OR12931-5G
APOSOR12931-1GEA 2650 CZK
APOSOR12931-1G APOSOR12931-5G
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₃
MW: 142,1525 g/mol
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320172
CAS číslo: 16205-98-4