Tisk…
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12921-100G OR12921-25G OR12921-5G
APOSOR12921-100GEA 9100 CZK
APOSOR12921-100G APOSOR12921-25G APOSOR12921-5G
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Vzorec: C₆H₅NO₅S
MW: 203.17 g/mol
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041886
CAS číslo: 138-42-1
EINECS: 205-329-5
UN: 2305
ADR: 8 II