Tisk…
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12915-5G OR12915-25G
APOSOR12915-5GEA 622 CZK
APOSOR12915-5G APOSOR12915-25G
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₂ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012769
CAS číslo: 71486-53-8