2-Chloroethyl phenyl sulphone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR1291-100G
OR1291-25G
OR1291-5G
APOSOR1291-100GEA
20010
CZK
APOSOR1291-100G
APOSOR1291-25G
APOSOR1291-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphone 98%
Vzorec:
C₈H₉ClO₂S Bod varu: 168…174 °C/7mmHg Bod tání: 52…55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025047 CAS číslo: 938-09-0 EINECS: 213-337-5 |