Tisk…
benzylbromid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: alpha-Bromotoluene
OR12905-100G OR12905-25G
APOSOR12905-100GEA 1240 CZK
APOSOR12905-100G APOSOR12905-25G
benzylbromid 99%
benzylbromid
Vzorec: (C₆H₅)CH₂Br
Bod varu: 198…199 °C
Bod tání: –3…–1 °C
Hustota: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000172
CAS číslo: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1+8,II