2-(2-Thienyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12904-1G
OR12904-5G
OR12904-25G
APOSOR12904-1GEA
622
CZK
APOSOR12904-1G
APOSOR12904-5G
APOSOR12904-25G
2-(2-Thienyl)pyridine
2-(2-Thienyl)pyridine
Vzorec:
C₉H₇NS Bod tání: 60…65 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00044441 CAS číslo: 3319-99-1 |