Tisk…
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
OR12903-25G
APOSOR12903-25GEA 2320 CZK
APOSOR12903-25G
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,1700 g/mol
Bod tání: 190…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016979
CAS číslo: 70547-87-4