Tisk…
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12899-1G OR12899-100MG OR12899-250MG OR12899-500MG OR12899-2.5G
APOSOR12899-1GEA 5590 CZK
APOSOR12899-1G APOSOR12899-100MG APOSOR12899-250MG APOSOR12899-500MG APOSOR12899-2.5G
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791149
CAS číslo: 263349-26-4