2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR12878-100MG
OR12878-250MG
APOSOR12878-100MGEA
10550
CZK
APOSOR12878-100MG
APOSOR12878-250MG
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Vzorec:
C₁₁H₁₈Cl₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03840134 CAS číslo: 886886-02-8 |