Tisk…
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12865-1G OR12865-250MG OR12865-5G
APOSOR12865-1GEA 6950 CZK
APOSOR12865-1G APOSOR12865-250MG APOSOR12865-5G
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₇H₂₀ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01700799
CAS číslo: 63675-71-8