Tisk…
5-Chloroisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR12855-5G
APOSOR12855-5GEA 5290 CZK
APOSOR12855-5G
5-Chloroisoquinoline 95%
5-Chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
MW: 163,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683295
CAS číslo: 5430-45-5