Tisk…
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridin-4-amine
OR12853-1G OR12853-250MG
APOSOR12853-1GEA 2530 CZK
APOSOR12853-1G APOSOR12853-250MG
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03413657
CAS číslo: 43078-60-0