Tisk…
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1284-5G OR1284-1G
APOSOR1284-5GEA 4140 CZK
APOSOR1284-5G APOSOR1284-1G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₆ClNO₂
Bod varu: 90 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052555
CAS číslo: 31301-45-8
UN: 1760
ADR: 8,III