3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Dimethylisoxasole-4-carboxylic acid
OR1283-10G
OR1283-25G
OR1283-5G
APOSOR1283-10GEA
2200
CZK
APOSOR1283-10G
APOSOR1283-25G
APOSOR1283-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₇NO₃ Bod tání: 140…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051657 CAS číslo: 2510-36-3 EINECS: 219-724-5 |