Tisk…
1-Phenyl-1,3-butandione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12814-5G OR12814-25G OR12814-100G
APOSOR12814-5GEA 622 CZK
APOSOR12814-5G APOSOR12814-25G APOSOR12814-100G
1-Phenyl-1,3-butandione
1-Phenyl-1,3-butandione
Vzorec: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008786
CAS číslo: 93-91-4
EINECS: 202-286-4