Tisk…
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
OR1280-10G OR1280-1G OR1280-5G
APOSOR1280-10GEA 0 CZK
APOSOR1280-10G APOSOR1280-1G APOSOR1280-5G
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Bod tání: 151…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173812
CAS číslo: 175277-11-9