Tisk…
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12798-1G
APOSOR12798-1GEA 5390 CZK
APOSOR12798-1G
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Bod tání: 194…196 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 63843-53-8