Tisk…
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1279-100G OR1279-25G OR1279-5G
APOSOR1279-100GEA 121670 CZK
APOSOR1279-100G APOSOR1279-25G APOSOR1279-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀Cl₃N₅
Bod tání: 251…255 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 175205-04-6